Learn More
(R)-(+)-1,1’-bi(2-naphthylamine), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453307
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15453307 250 mg 250mg
11485490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25785.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18741-85-0 | C20H16N2 | 284.36 g/mol
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamine) derivatives have been used for asymmetric hydrogenations, cyclopropanations and formation of chiral lactones. It can be used for the synthesis of sterically hindered binaphthalene-based monophosphane ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Des dérivés (+)-1,1′-bi(2-naphthylamine) sont utilisés pour les hydrogénations asymétriques, les cyclopropanations et la formation de lactones chirales. Ils peuvent être utilisés pour la synthèse de ligands monophosphane à base de binaphtalène stériquement entravés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18741-85-0
Formule moléculaire C20H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 284.36
Numéro MDL MFCD00145204
Clé InChI DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
CID PubChem 20571
Nom IUPAC 1-(2-aminonaphthalén-1-yl)naphthalén-2-amine
SMILES NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Point de fusion 242°C to 243°C
Quantité 250 mg
Beilstein 5279621
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique +150° (c=1 in Pyridine)
Poids de la formule 284.36
Pourcentage de pureté 97%