Learn More
(R)-(+)-[1,1'-Binaphtalène]-2,2'-diamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine |
| CAS | 18741-85-0 |
| Formule moléculaire | C20 H16 N2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (1R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine, (+)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine, (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine, (+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-BINAM |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2 |
| SMILES | Nc1ccc2ccccc2c1c3c(N)ccc4ccccc34 |
| Nom IUPAC | 1-(2-aminonaphthalen-1-yl)naphthalène-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 284.354 |
| Poids de la formule | 284.131 |