Learn More
(R)-1,1-Diéthoxy-2-propanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-1,1-Diethoxy-2-propanamine |
| CAS | 148402-57-7 |
| Formule moléculaire | C7H17NO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H17NO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(OCC)[C@@H](C)N |
| Nom IUPAC | (2R)-1,1-diéthoxypropan-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.22 |
| Poids de la formule | 147.1259 |