Learn More
(R)-(+)-1-(1-naphtyl)éthylamine, 99%
Code produit 11448746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448746 1 g 1g
11458746 5 g 5g
11468746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16918.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS : 3886-70-2 | C12H13N | 171,243 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3886-70-2
Formule moléculaire C12H13N
Poids moléculaire (g/mol) 171.243
Numéro MDL MFCD00064114
Clé InChI RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Synonyme r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
CID PubChem 2724264
Nom IUPAC (1R)-1-naphtalène-1-ylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Point d’ébullition 152°C to 153°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Amine-like
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2208025
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 99%
RUO– À des fins de recherche uniquement