Learn More
(R)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1-[(4-méthoxyphényl)méthyl]isoquinoline, TRC
Code produit 30419085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30419085 250 mg -
30423435 500 mg 500mg
30427892 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30419085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO303565250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30356-08-2
Formule moléculaire C17H23NO
Poids moléculaire (g/mol) 257.37
Synonyme (1R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
Nom IUPAC (1S)-1-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline
SMILES COc1ccc(C[C@@H]2NCCC3=C2CCCC3)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13(7-9-15)12-17-16-5-3-2-4-14(16)10-11-18-17/h6-9,17-18H,2-5,10-12H2,1H3/t17-/m0/s1
Poids de la formule 257.178