Learn More
(R)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1-[(4-méthoxyphényl)méthyl]isoquinoline, TRC
Code produit 30427892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427892 100 mg -
30419085 250 mg -
30423435 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427892 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO303565100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30356-08-2
Formule moléculaire C17H23NO
Poids moléculaire (g/mol) 257.37
Synonyme (1R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
Nom IUPAC (1S)-1-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline
SMILES COc1ccc(C[C@@H]2NCCC3=C2CCCC3)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13(7-9-15)12-17-16-5-3-2-4-14(16)10-11-18-17/h6-9,17-18H,2-5,10-12H2,1H3/t17-/m0/s1
Poids de la formule 257.178