Learn More
Acide (R)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463747 250 mg 250mg
11382749 1 g 1g
11392749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15463747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27673.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23357-47-3 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
It is a palonosetron intermediate. Tetrahydronaphthoic acid is used for the construction of sterically constrained protein turn models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un palonosétron intermédiaire. L’acide tétrahydronaphthoïque est utilisé pour la construction de modèles de rotations protéiques à contrainte stérique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23357-47-3
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.215
Numéro MDL MFCD07368364
Clé InChI VDLWTJCSPSUGOA-SNVBAGLBSA-N
Synonyme r-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahedronaphthoic acid, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, pubchem5734, r-1,2,3,4-tert-ahydro naphthoic acid
CID PubChem 12598147
Nom IUPAC Acide (1R)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Point de fusion 56°C to 58°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique +12° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 98%