Learn More
(R)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphthique acide, TRC
Code produit 30415336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30415336 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415336 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2941201G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 23357-47-3
Formule moléculaire C11H12O2
Quantité 1 g
Synonyme (1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, L-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCc2ccccc12
Nom IUPAC Acide (1R)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Poids de la formule 176.0837