Learn More
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, MedChemExpress
Code produit 16416386
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16416386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16416386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13987
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid is a constrained Phe analogue which can fold into a beta-bend and a helical structure, and to adopt a preferred side-chain disposition in the peptide.
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid is a constrained Phe analogue which can fold into a beta-bend and a helical structure, and to adopt a preferred side-chain disposition in the peptide.
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
CAS 103733-65-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H11NO2
Quantité 100 mg
Synonyme D-phenylalanine analogue
Informations sur la solubilité H2O : 1 mg/mL (5.64 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C([C@@H]1NCC2=C(C=CC=C2)C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 99.28%
Qualité Research
Forme physique Solid