Learn More
(R)-(+)-1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoline-3-acide carboxylique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497745 250 mg 250mg
11482230 1 g 1g
11492230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29112.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 103733-65-9 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103733-65-9
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.20
Numéro MDL MFCD00144038
Clé InChI BWKMGYQJPOAASG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-d-tic-oh, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-+-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3-isoquinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 3r, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylicacid
CID PubChem 712398
SMILES OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Quantité 250 mg
Rotation optique +163° (c=2 in 1N NaOH)
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-acide carboxylique
Poids de la formule 177.2