Learn More
Acide (R)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique, TRC
Code produit 30428153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428153 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428153 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2948255G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 103733-65-9
Formule moléculaire C10 H11 N O2
Quantité 5 g
Synonyme 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(3R)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(R)-, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@H]1Cc2ccccc2CN1
Nom IUPAC (3R)-acide 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Poids de la formule 177.079