Learn More
Acide (R)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 103733-65-9 |
| Formule moléculaire | C10 H11 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(3R)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(R)-, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H]1Cc2ccccc2CN1 |
| Nom IUPAC | (3R)-acide 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.2 |
| Poids de la formule | 177.079 |