Learn More
(R)-(+)-1,2-Epoxybutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-1,2-Epoxybutane |
| Densité | 0.83 |
| Point d’ébullition | 60°C to 64°C |
| Point d’éclair | −12°C (10°F) |
| Indice de réfraction | 1.381 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3022 |
| Rotation optique | +10° (Neat) |
| Poids de la formule | 72.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |