Learn More
(R)-(-)-1,3-Butanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456167
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456167 5 g 5g
11446167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25124.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6290-03-5 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
(R)-(-)-1,3-Butanediol is used as a solvent for food flavoring agents and is a co-monomer used in certain polyurethane and polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (R)-(-)-1,3-butanediol est utilisé comme solvant pour les arômes alimentaires et c’est un co-monomère utilisé dans certaines résines de polyuréthane et de polyester.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6290-03-5
Numéro MDL MFCD00064277
ChEBI CHEBI:52687
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1,3-Butanediol
Densité 1.005
Point d’ébullition 203°C to 204°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Odeur Weak
Formule moléculaire C4H10O2
Indice de réfraction 1.44
Quantité 5 g
Beilstein 1718944
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme r---1,3-butanediol, r-butane-1,3-diol, 3r-butane-1,3-diol, r-1,3-butanediol, 1,3-butanediol, 3r, r---1,3-butylene glycol, r---butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, r
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Clé InChI PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
Rotation optique −30° (Neat)
SMILES CC(CCO)O
Nom IUPAC (3R)-butane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
CID PubChem 637497
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 98%