Learn More
(R)-1-(3-Chlorophényl)-2-hydroxy-1-propanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone |
| CAS | 291275-46-2 |
| Formule moléculaire | C9H9ClO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxy-, (2R)- (9CI, ACI), (2R)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone (ACI), (2R)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxypropan-1-one, 1-Propanone 1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxy-, (2R)-, (R)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,11H,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CC(O)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | (2R)-1-(3-chlorophényl)-2-hydroxypropan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.62 |
| Poids de la formule | 184.0291 |