Learn More
(R)-(+)-1-(3-Méthoxyphényl)éthylamine, ChiPros 99+%, ee 98%
Code produit 11343007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343007 25 g 25g
11323007 1 g 1g
11333007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16323.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 88196-70-7 | C9H13NO | 151,209 g/mol
La (R)-(+)-1-(3-Méthoxyphényl)éthylamine est utilisée dans les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques. C’est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
(R)-(+)-1-(3-méthoxyphényl)éthylamine est utilisé dans les compléments alimentaires et les cosmétiques. C’est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 g/l à 20°C).
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stockez-le dans un endroit frais. Il est sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88196-70-7
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.209
Numéro MDL MFCD00671655
Clé InChI CJWGCBRQAHCVHW-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1-r-3-methoxyphenol ethylamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, phenol,3-1r-1-aminoethyl, 1r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-3-methoxy-alpha-methylbenzylamine, r-1 3-methoxyphenyl ethylamine
CID PubChem 7020759
Nom IUPAC (1R)-1-(3-méthoxyphényl)éthanamine
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Point de fusion 5°C
Densité 1.023
Point d’ébullition 66°C (0.38 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Indice de réfraction 1.5335
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 6683688
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (10g/L at 20°C).
Rotation optique +27° (Neat)
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement