Learn More
(R)-1-(3-Pyridyl)éthanol, TRC
Code produit 30419282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419282 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419282 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP995068100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-(3-Pyridyl)ethanol
CAS 7606-26-0
Formule moléculaire C7 H9 N O
Quantité 100 mg
Synonyme 3-Pyridinemethanol','α-methyl-','(R)-, 3-Pyridinemethanol','α-methyl-','(R)-(+)- (8CI), (αR)-α-Methyl-3-pyridinemethanol, (1R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-ol, (1R)-1-Pyridin-3-ylethanol, (R)-(+)-1-(3-Pyridyl)ethanol, (R)-(+)-1-(Pyridin-3-yl)ethanol, (R)-1-(3-Pyridyl)ethanol, (R)-1-(3'-Pyridyl)ethanol, 3-Pyridinemethanol α-methyl-','(αR)-
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)c1cccnc1
Nom IUPAC (1R)-1-pyridin-3-yléthanol
Poids moléculaire (g/mol) 123.153
Poids de la formule 123.068