Learn More
(R)-(+)-1-(4-bromophényl)éthylamine, ChiPros, 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine |
| Point de fusion | -25°C (neat) |
| Densité | 1.371 |
| Point d’ébullition | 140°C to 145°C (30 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | ee 98 % |
| Indice de réfraction | 1.567 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 2412319 |
| Afficher plus |