Learn More
(R)-1-(4-Chlorophényl)éthylamine, 97 %, 98 % ee
Code produit 10390374 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10390374 1 g Flacon en verre 1g
10761554 5 g Flacon en verre 5g
10208903 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10390374 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370650010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 27298-99-3 | C₈H₁₀ClN | 155,63 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27298-99-3
Formule moléculaire C8H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 155.63
Numéro MDL MFCD00671639
Clé InChI PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
CID PubChem 1715226
Nom IUPAC (1R)-1-(4-chlorophényl)éthanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1150g/mL
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5410 to 1.5430
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Gravité spécifique 1.115
Formule linéaire ClC6H4CH(CH3)NH2
Point d’ébullition 232.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble
Poids de la formule 155.63
Pourcentage de pureté 97% (98% ee)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement