Learn More
(R)-(+)-1-(4-Chlorophényl)éthylamine, ChiPros™ 97 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309665
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309665 1 g 1g
11319665 5 g 5g
11329665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11309665 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19119.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27298-99-3 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
(R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a chiral reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (R)-(+)-1-(4-Chlorophényl)éthylamine est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Elle est utilisée comme réactif chiral.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27298-99-3
Formule moléculaire C8H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 155.625
Numéro MDL MFCD00671639
Clé InChI PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
CID PubChem 1715226
Nom IUPAC (1R)-1-(4-chlorophényl)éthanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Densité 1.11
Quantité 1 g
Indice de réfraction 1.5418
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Numéro UN UN2922
Beilstein 2412317
Point d’ébullition 232°C
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,insoluble in water.
Poids de la formule 155.63
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.