Learn More
(R)-(+)-1-(4-Chlorophényl)éthylamine, ChiPros™ 97 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a chiral reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La (R)-(+)-1-(4-Chlorophényl)éthylamine est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Elle est utilisée comme réactif chiral.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine |
| Densité | 1.11 |
| Quantité | 5 g |
| Indice de réfraction | 1.5418 |
| Notes de pourcentage du dosage | ee 98 % |
| Numéro UN | UN2922 |
| Beilstein | 2412317 |
| Point d’ébullition | 232°C |
| Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO,insoluble in water. |
| Poids de la formule | 155.63 |
| Afficher plus |