Learn More
(R)-1-[(4-Chlorophényl)phénylméthylpipérazine, TRC
Code produit 30135245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135245 50 mg 50mg
30136282 25 mg 25mg
30007148 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37957450MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300543-56-0
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2
Poids moléculaire (g/mol) 286.799
Synonyme Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine
Nom IUPAC 1-[(R)-(4-chlorophényl)-phénylméthyl]piperazine
SMILES Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
Poids de la formule 286.124
Pourcentage de pureté >95%