Learn More
(R)-(+)-1-(4-fluorophényl)éthylamine, ChiPros 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
(R)-(+)-1-(4-fluorophényl)éthylamine, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et comme produit chimique dans la synthèse organique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau (1,5E-3 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
(R)-(+)-1-(4-fluorophényl)éthylamine, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et comme produit chimique dans la synthèse organique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau (1,5E-3 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine |
| Point de fusion | -30°C |
| Densité | 1.03 |
| Point d’ébullition | 76°C (22 mmHg) |
| Point d’éclair | 68°C (154°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | ee 98 % |
| Indice de réfraction | 1.502 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 8614058 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?