Learn More
(R)-(+)-1-(4-fluorophényl)éthylamine, ChiPros 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11359665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359665 25 g 25g
11349665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359665 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19120.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
(R)-(+)-1-(4-fluorophényl)éthylamine, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et comme produit chimique dans la synthèse organique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau (1,5E-3 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374898-01-8
Formule moléculaire C8H10FN
Poids moléculaire (g/mol) 139.173
Numéro MDL MFCD03093090
Clé InChI QGCLEUGNYRXBMZ-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl-ethylamine, r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, pubchem15219, 1r-1-4-fluorophenyl ethylamine, r-1-4-fluoro-phenyl ethylamine, 4-fluoro-alpha-r-methylbenzylamine
CID PubChem 6950187
Nom IUPAC (1R)-1-(4-fluorophényl)éthanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Point de fusion -30°C
Point d’ébullition 76°C (22 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 8614058
Rotation optique +33° (Neat)
Poids de la formule 139.17
Pourcentage de pureté 99%