Learn More
(R)-1-[alpha-(4-chlorophényl)benzyl]pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460559 5 g 5g
15478476 250 mg 250mg
15450559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63722.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 300543-56-0 | Molecular Formula: C17H19ClN2 | Molecular Weight: 286.803 g/mol
(R)-1-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine intermediate in the production of (R)-Cetirizine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-1-[alpha-(4-Chlorophényl)benzyl]pipérazine intermédiaire dans la production de (R)-Cétirizine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol et le dichlorométhane. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300543-56-0
Formule moléculaire C17H19ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 286.803
Numéro MDL MFCD11519277
Clé InChI UZKBSZSTDQSMDR-QGZVFWFLSA-N
Synonyme r-1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, r---1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, norchlorcyclizine,-, unii-890a9g29pg, r-1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, r-1-p-chlorobenzhydryl piperazine, 1-r-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, piperazine, 1-r-4-chlorophenyl phenylmethyl, 1-r-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
CID PubChem 668697
Nom IUPAC 1-[(R)-(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol,and dichloromethane. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 286.8
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide