Learn More
(R)-(+)-1-amino-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647241 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647241 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10647241 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 277140010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Note relative au nom 98%
CAS 72748-99-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 42°C (1.8 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14N2O
Indice de réfraction 1.4635 to 1.4655
Numéro MDL MFCD00010622
Quantité 1 g
Fieser 17,15
Gravité spécifique 0.97
Rotation spécifique + 81.5
Synonyme r-+-1-amino-2-methoxymethyl pyrrolidine, r-2-methoxymethyl pyrrolidin-1-amine, 1-pyrrolidinamine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidin-1-amine, r-1-amino-2-methoxymethyl pyrrolidine, r-1-+ amino-2-methoxymethylpyrrolidine, 2-methoxymethyl-1-pyrrolidinamine #, pubchem8114, r-1-amino-2-methoxymethylpyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidinylamine
Clé InChI BWSIKGOGLDNQBZ-ZCFIWIBFSA-N
SMILES COCC1CCCN1N
Nom IUPAC (2R)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidin-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
CID PubChem 2724538
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Liquide