Learn More
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10732495 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10732495 25 g Flacon en verre 25g
10318260 1 g Flacon en verre 1g
10256270 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10732495 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218970250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2799-16-8 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2799-16-8
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00064428
Clé InChI HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Synonyme r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
CID PubChem 439938
ChEBI CHEBI:15675
Nom IUPAC (2R)-1-aminopropan-2-ol
SMILES C[C@@H](O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 23°C to 26°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9540g/mL
Point d’ébullition 160°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2NH2
Indice de réfraction 1.4465 to 1.4495
Quantité 25 g
Beilstein 04, II, 736
Gravité spécifique 0.954
Conditions de rotation spécifiques − 18.00 (20.00°C c=1.8,H2O)
Rotation spécifique -18
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.