Learn More
(R)-(-)-1-amino-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438999 5 g 5g
11318975 250 mg 250mg
11308975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14101.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2799-16-8 | Molecular Formula: C3H9NO | Molecular Weight: 75.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2799-16-8
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00064428
Clé InChI HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Synonyme r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
CID PubChem 439938
ChEBI CHEBI:15675
Nom IUPAC (2R)-1-aminopropan-2-ol
SMILES C[C@@H](O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Point de fusion 24°C to 26°C
Point d’ébullition 160°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1718869
Rotation optique −19° (c=1.8 in Water)
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
RUO– À des fins de recherche uniquement