Learn More
(R)-1-Chlorure d’aminoindane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-1-Aminoindane Hydrochloride |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H/t9-;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 169.0658 |