Learn More
(R)-(-)-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(R)-(-)-1-benzyl-3-aminopyrrolidine est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et du dioxyde de carbone.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine |
| Densité | 1.02 |
| Point d’ébullition | 101°C to 103°C (3 mmHg) |
| Point d’éclair | 140°C (284°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | ee 99 % |
| Indice de réfraction | 1.543 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 6477592 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Afficher plus |