Learn More
(R)-(-)-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 99 %, ACROS Organics™
Code produit 10493520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10493520 1 g 1g
10492580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10493520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 114715-39-8
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD00082638
Clé InChI HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Synonyme r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
CID PubChem 1519354
Nom IUPAC (3R)-1-benzylpyrrolidine-3-amine
SMILES N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.02
Rotation spécifique -2.2
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Faresætning
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.