Learn More
(R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol, TRC
Code produit 30341969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341969 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2877605G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
CAS 89401-28-5
Formule moléculaire C10H14O2
Quantité 5 g
Synonyme (R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formule InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)COCc1ccccc1
Nom IUPAC (2R)-1-phénylméthoxypropan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Poids de la formule 166.0994