Learn More
(R)-1-BOC-3-(aminométhyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676470 5 g Flacon en verre 5g
10200320 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10676470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436420050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 140645-23-4 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140645-23-4
Formule moléculaire C11H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.31
Clé InChI WPWXYQIMXTUMJB-SECBINFHSA-N
Synonyme r-1-boc-3-aminomethyl piperidine, r-n-boc-3-aminomethylpiperidine, r-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3r-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
CID PubChem 1502023
Nom IUPAC (3R)-3-(aminométhyl)pipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 214.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide