Learn More
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429307
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15429307 1 g 1g
15439307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52559.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 140695-85-8 | C11H21NO3 | 215.293 g/mol
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxyméthyl)pipéridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140695-85-8
Formule moléculaire C11H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.293
Numéro MDL MFCD02683202
Clé InChI OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
Synonyme r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
CID PubChem 1514447
Nom IUPAC Tert-butyle (3R)-3-(hydroxyméthyl)pipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Point de fusion 91°C to 94°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique −20° (c=2 in Methanol)
Poids de la formule 215.29
Pourcentage de pureté 97%