Learn More
(R)-1-BOC-3-(hydroxyméthyl)pipéridine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10862431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10862431 1 g 1g
10179779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10862431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 140695-85-8
Formule moléculaire C11H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.29
Clé InChI OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
Synonyme r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
CID PubChem 1514447
Nom IUPAC Tert-butyle (3R)-3-(hydroxyméthyl)pipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92°C to 93°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique -11.2
Poids de la formule 215.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre