Learn More
(R)-1-Boc-3-hydroxyméthylpipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-1-Boc-3-hydroxymethylpiperazine |
| CAS | 278788-66-2 |
| Formule moléculaire | C10H20N2O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-(Hydroxymethyl)piperazine, (R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)-2-hydroxymethylpiperazine, tert-Butyl (3R)-3-(Hydroxymethyl)-1-piperazinecarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-4-11-8(6-12)7-13/h8,11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN[C@@H](CO)C1 |
| Nom IUPAC | tert-butyl (3R)-3-(hydroxyméthyl)pipérirazine-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.28 |
| Poids de la formule | 216.1474 |