Learn More
(R)-1-Boc-3-hydroxypipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479297 5 g 5g
15469297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52556.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 143900-43-0 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine has been used as a reactant for the synthesis of piperidinyl and pyrrolidinyl butyrates. It has also been used for the synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-1-Boc-3-hydroxypipéridine a été utilisé comme réactif pour la synthèse des butyrates de piperidinyl et pyrrolidinyl. Il a également été utilisé pour la synthèse des analogues (-)-S-adénosyl-L-homocystéîne (SAH) aux inhibiteurs des méthyltransférases de l’ADN.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143900-43-0
Formule moléculaire C10H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.266
Numéro MDL MFCD04115306
Clé InChI UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-1-boc-3-hydroxypiperidine, r-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-1-boc-3-hydroxylpiperidine, 3r-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-3-hydroxy-1-tert-butoxycarbonyl piperidine
CID PubChem 1514398
Nom IUPAC Tert-butyle (3 R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Point de fusion 46°C to 50°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Quantité 5 g
Rotation optique −23° (c=5 in Methanol)
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 97%