Learn More
(R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11986361 5 g Flacon en verre 5g
11976361 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436430050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 143900-43-0 | Molecular Formula: C10H19NO3 | Molecular Weight: 201.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143900-43-0
Formule moléculaire C10H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.26
Clé InChI UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-1-boc-3-hydroxypiperidine, r-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-1-boc-3-hydroxylpiperidine, 3r-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-3-hydroxy-1-tert-butoxycarbonyl piperidine
CID PubChem 1514398
Nom IUPAC Tert-butyle (3 R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-BOC-3-Hydroxypiperidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40.0°C to 42.0°C
Couleur Beige à Blanc
Point d’éclair 104.4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique -8.5° to -12.0° (20°C, 589nm) (c=1 in CHCl3)
Poids de la formule 201.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-1-BOC-3-Hydroxypiperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.