Learn More
(R)-(+)-1-Boc-3-méthylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine |
| Point de fusion | 40°C to 45°C |
| Quantité | 1 g |
| Rotation optique | +16° (c=1 in Dioxane) |
| Poids de la formule | 200.28 |
| Pourcentage de pureté | 97% |