Learn More
(R)-(-)-1-Méthyle -3-hydroxypyrrolidine, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365525
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
CAS: 104641-60-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104641-60-3
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD03788747
Clé InChI FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
CID PubChem 6951332
SMILES CN1CCC(O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine
Densité 0.92
Point d’ébullition 103°C to 106°C (35 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Indice de réfraction 1.464
Quantité 250 mg
Beilstein 4349393
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Nom IUPAC 1-methylpyrrolidin-3-ol
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 99%