Learn More
(R)-(-)-1-Méthyl-3-phénylpropylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10722212 1 g 1g
11945251 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722212 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414760010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    140.65€ / 1g
    Économisez 20.35€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 937-52-0 | C10H15N | 149.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 937-52-0
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.24
Numéro MDL MFCD00145208
Clé InChI WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r---1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutan-2-amine, 2r-4-phenylbutan-2-amine, unii-o4f6h42uwq, o4f6h42uwq, r-1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutane-2-amine, 4-phenylbutan-2-amine, r, r-1-methyl-3-phenyl-propylamine
CID PubChem 2734033
SMILES CC(N)CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Couleur Incolore
Densité 0.9360g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5130 to 1.5150
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.936
Conditions de rotation spécifiques − 11.00 (20.00°C neat)
Rotation spécifique − 11.00
Nom IUPAC 4-phénylbutan-2-amine
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.