Learn More
(R)-(-)-1-méthyl-3-pyrrolidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11976671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11976671
Marque: Thermo Scientific Acros 439440050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104641-60-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104641-60-3
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD03788747
Clé InChI FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
CID PubChem 6951332
Nom IUPAC 1-methylpyrrolidin-3-ol
SMILES CN1CCC(O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Brun à incolore
Densité 0.9210g/mL
Point d’ébullition 50°C to 52°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.464
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.921
Rotation spécifique -7
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.