Learn More
(R)-1-Méthylméphénytoïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-1-Methylmephenytoin |
| CAS | 201606-44-2 |
| Formule moléculaire | C13 H16 N2 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-4-13(10-8-6-5-7-9-10)11(16)14(2)12(17)15(13)3/h5-9H,4H2,1-3H3/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@]1(N(C)C(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (5R)-5-éthyl-1,3-diméthyl-5-phénylimidazolidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.28 |
| Poids de la formule | 232.1212 |