Learn More
(R)-1-Phényl-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712792 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712792 1 g Flacon en verre 1g
10413575 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712792 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 417750010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 103548-16-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103548-16-9
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00145213
Clé InChI RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N
Synonyme r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc
CID PubChem 2735120
Nom IUPAC (1R)-1-phénylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62°C to 66°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques +54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth)
Rotation spécifique + 54.5
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin