Learn More
Isocyanate de (R)-(+)-1-phényléthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348365 1 g 1g
11358365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10305.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33375-06-3 | C9H9NO | 147.177 g/mol
(R)-1-phenylethyl isocyanate is used in the derivatisation of alcohols, thiocarbamates and hydroxy fatty acids. (R)-1-phenylethyl isocyanate moderately inhibited both BP-DNA adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de (R)-1-phényléthyle est utilisé dans la dérivation d’alcools, de thiocarbamates et d’acides gras hydroxy. L’isocyanate de (R)-1-phényléthyle inhibe modérément les deux adduits d’ADN-BP.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas conserver à proximité d’agents oxydants forts et de l’humidité. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33375-06-3
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00063015
Clé InChI JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
CID PubChem 7018262
Nom IUPAC [(1R)-1-isocyanatoéthyl]benzène
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Densité 1.045
Point d’ébullition 55°C to 56°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.5124
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 3196930
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Rotation optique +10.5° (Neat)
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 99%