Learn More
(R)-(+)-1-phényléthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454403 500 g -
11434403 25 g 25g
11444403 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454403 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10967.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is a chiral amine used for the determination of the enantiomeric purity of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (R)-(+)-1-phényléthylamine est une amine chirale utilisée pour la détermination de la pureté énantiomérique des acides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (40 g/l).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3886-69-9
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00064405
Clé InChI RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
CID PubChem 643189
ChEBI CHEBI:35322
Nom IUPAC (1R)-1-phényléthanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)- (+)-1-Phenylethylamine
Point de fusion -10°C
Densité 0.948
Point d’ébullition 187°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.526
Quantité 500 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2410916
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Informations sur la solubilité Soluble in water (40g/L).
Rotation optique +29° (c=10 in ethanol)
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%