Learn More
(R)-(+)-1-Phényléthylamine, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349655 5 g 5g
11359655 25 g 25g
11369655 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19117.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used to determine the enantiomeric purity of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-1-phényléthylamine est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique. Elle est également utilisée pour déterminer la pureté énantiomérique des acides.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’air. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3886-69-9
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00064405
Clé InChI RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
CID PubChem 643189
ChEBI CHEBI:35322
Nom IUPAC (1R)-1-phényléthanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Point de fusion -10°C
Densité 0.948
Point d’ébullition 187°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Odeur Amine-like
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Indice de réfraction 1.526
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2410916
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Informations sur la solubilité Miscible with water and chloroform.
Rotation optique +30° (c=10 in Ethanol)
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté ≥99%