Learn More
(R)-1-Phenylpropan-1-amine, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30967438
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30967438 500 g
30960405 1 g
30949569 100 g
30955785 25 g
30963294 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30967438 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11364500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-Phenylpropan-1-amine
CAS 3082-64-2
Formule moléculaire C9H13N
Numéro MDL MFCD00083057
Quantité 500 g
SMILES N[C@H](CC)C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Pourcentage de pureté 95%