Learn More
(R)-(+)-1-Phénylpropylamine, ChiPros 99+ %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322997 25 g 25g
11302997 1 g 1g
11312997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11322997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16319.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3082-64-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3082-64-2
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00083057
Clé InChI AQFLVLHRZFLDDV-SECBINFHSA-N
Synonyme r-+-1-phenylpropylamine, r-1-phenylpropan-1-amine, 1r-1-phenylpropan-1-amine, r-1-phenylpropylamine, r-+-alpha-ethylbenzylamine, 1r-1-phenylpropylamine, r-+-methylbenzylamine, r-+-1-amino-1-phenylpropane, r +-a-ethylbenzylamine, r-+-, a-ethylbenzylamine
CID PubChem 5324978
Nom IUPAC (1 R)-1-phénylpropan-1-amine
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
Point de fusion -69°C
Densité 0.93
Point d’ébullition 205°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Odeur Amine-like
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Indice de réfraction 1.52
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 3029904
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique +20° (Neat)
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté ≥99%