Learn More
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30949002
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30949002 25 g
30943995 5 g
30942000 100 g
30942798 10 g
30947615 250 mg
30941586 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30949002 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11794725g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
CAS 228857-58-7
Formule moléculaire C9H15NO4
Numéro MDL MFCD01320888
Quantité 25 g
SMILES O=C([C@@H]1N(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)O
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Pourcentage de pureté 97%